Documenti fondamentali
D91403
Sigma-Aldrich
Diethylcarbamoyl chloride
97%
Sinonimo/i:
Chloroformic acid diethylamide
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2NCOCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.59
Beilstein:
506687
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. ebollizione
117-123 °C/133 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−32 °C (lit.)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H10ClNO/c1-3-7(4-2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
OFCCYDUUBNUJIB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[Determination of low levels of diethylcarbamoyl chloride in air. First results after inhalation in rat (author's transl)].
J P Anger et al.
Toxicological European research. Recherche europeenne en toxicologie, 3(5), 223-228 (1981-09-01)
K R Frazier et al.
Journal of applied microbiology, 126(1), 79-86 (2018-08-31)
Disulfiram (Antabuse™) and its metabolites formed in vivo were evaluated as antibacterial agents against thirty species of Gram-positive and Gram-negative bacteria. The synergistic potential of disulfiram (DSF) and metabolite diethyldithiocarbamate (DDTC) with approved antibiotics were also compared by isobologram (checkerboard) analysis.