8.21902
3-Methylbenzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Methylbenzoic acid, m-Toluic acid
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
500 °C
Potenza
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.4 (20 °C in H2O, saturated solution)
P. eboll.
263 °C/1013 hPa
Punto di fusione
108-111 °C
Temp. transizione
flash point 150 °C
Solubilità
1 g/L
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
GPSDUZXPYCFOSQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Laccase-mediated Oligomerization: Explores the enzymatic oligomerization of 4-hydroxybenzoic acid which could lead to new materials with improved stability and functionality, useful in material science and drug delivery systems (Slagman et al., 2016).
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 110 °C
Melting range (upper value): ≤ 113 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C