117870
trans-Anethole
99%
Sinonimo/i:
4-Propenylanisole, trans-1-Methoxy-4-(1-propenyl)benzene
Saggio
99%
Forma fisica
solid or liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.561 (lit.)
P. eboll.
234-237 °C (lit.)
Punto di fusione
20-21 °C (lit.)
Solubilità
H2O: very slightly soluble
acetone: soluble
alcohol: freely soluble
benzene: soluble
carbon disulfide: soluble
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
ethyl acetate: soluble
petroleum ether: soluble
Densità
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves