Documenti fondamentali
D206709
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylethylamine
96%
Scegli un formato
5 G
47,39 €
25 G
150,50 €
47,39 €
Prezzo di listino67,70 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
47,39 €
25 G
150,50 €
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2CHCH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
47,39 €
Prezzo di listino67,70 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
48-49 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11,15H2
RXMTUVIKZRXSSM-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Anna Munder et al.
MedChemComm, 10(2), 280-293 (2019-03-19)
Pancreatic β-cell membranes and presynaptic areas of neurons contain analogous protein complexes that control the secretion of bioactive molecules. These complexes include the neuroligins (NLs) and their binding partners, the neurexins (NXs). It has been recently reported that both insulin