Documenti
D137103
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran, mixture of cis and trans
98%
Sinonimo/i:
Tetrahydro-2,5-dimethoxyfuran
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Beilstein:
104261
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.418 (lit.)
P. eboll.
145-147 °C (lit.)
Densità
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC1CCC(OC)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
GFISDBXSWQMOND-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup