Documenti fondamentali
D195006
Sigma-Aldrich
3,5-Dinitrobenzonitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
(O2N)2C6H3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
126-130 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C#N
InChI
1S/C7H3N3O4/c8-4-5-1-6(9(11)12)3-7(2-5)10(13)14/h1-3H
SSDNULNTQAUNFQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jia Wei Peng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(20) (2020-10-24)
In the present study, we aimed to obtain a high yield and productivity for glucosamine using a low-cost solid-state culture with Aspergillus sydowii BCRC 31742. The fermentation conditions, such as inoculum biomass, moisture content, and supplemental volume and mineral salt