44504
Dowex 50W X8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 16-50 mesh, strongly acidic
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Dowex 50W X8, hydrogen form, strongly acidic, 16-50 mesh
Descrizione
cross-linkage 8%
Livello qualitativo
Forma fisica
beads
Umidità
50-58%
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
styrene divinylbenzene (gel)
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid functional group
Dimensione particelle
16-50 mesh
Capacità
1.1 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As stripper resin and can be regenerated by 0.25N sulphuric acid when exhausted.
- As a catalyst.
- In deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography.
Dowex 50WX8 hydrogen form may be used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)