Documenti fondamentali
SML1762
Sigma-Aldrich
SI-2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1E)-1-(2-Pyridinyl)ethanone 1-(1-methyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-hydrazone, (1E)-N-(1-Methyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-N′-(1-pyridin-2-yl-ethylidene)-hydrazine
Scegli un formato
5 MG
108,00 €
25 MG
440,00 €
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
108,00 €
25 MG
440,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H15N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.31
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
108,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
, light yellow to dark orange
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C/C(C1=CC=CC=N1)=N\NC2=NC3=C(C=CC=C3)N2C
Azioni biochim/fisiol
SI-2 targets the receptor-interacting domain (RID) of steroid receptor coactivators (SRCs) and suppresses cellular transcriptional activity (Effec. conc. >/= 5 nM in cell-based SRC-1, SRC-2, and SRC-3 reporter assays) by downregulating SRCs protein, but not transcript level (Effec. conc. >/= 12.5 nM against SRC-3, >/= 25 nM against SRC-1 and SCR-2 in MDA-MB-468 culture). SI-2 is cytotoxic to breast cancer cultures (IC50 = 1.5 nM/BT-474, 3.4 nM/MDA-MB-468, 22 nM/MCF-7), but not to normal hepatocytes even at 500 nM concentration. SI-2 is reported to be orally available in mice and, when administered intraperitoneally (2 mg/kg b.i.d.), effectively suppress MDA-MB-468-derived tumor expansion in mice in vivowith good pharmacokinetics (Cmax = 30 μM, tmax = 0.25 h, t1/2 = 1.0 h; 20 mg/kg i.p.) and no apparent adverse effects to the animals.
SI-2 targets the receptor-interacting domain (RID) of steroid receptor coactivators (SRCs) and suppresses cellular transcriptional activity.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)