Documenti fondamentali
D1602
Sigma-Aldrich
1-Decanethiol
96%
Sinonimo/i:
DT, Decyl mercaptan, Mercaptan C10
Scegli un formato
50 ML
78,00 €
78,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
78,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)9SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.35
Beilstein:
1735223
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
78,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.457 (lit.)
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
114 °C/13 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−26 °C (lit.)
Densità
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCS
InChI
1S/C10H22S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
VTXVGVNLYGSIAR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Decanethiol is an alkanethiol that forms a self-assembled monolayer(SAM) and it can be coated as a protective coating on a variety of substrates.[1][2]
Applicazioni
1-Decanethiol can be blended with mercaptohexanol to modify the surface of silver for surface enhancement Raman scattering (SERS) based applications.[3][4] It can act as a corrosion inhibitor on copper-nickel (CuNi) alloy with an inhibition efficiency of 91%.[5] Zinc doped copper indium sulfide (ZnCuInS2) can be functionalized with 1-decanethiol as a ligand to improve the charge mobility and luminance of organic light emitting diodes (OLEDs).[6] 1-Decanethiol can be used to improve charge injection by creating a monolayer of this material on gold source-drain electrode surfaces for field-effect transistors (FETs).[7]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Extinction coefficient of gold nanoparticles with different sizes and different capping ligands.
Liu X, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 58(1), 3-7 (2007)
Transparent polymer-based SERS substrates templated by a soda can.
Creedon NC, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 259(1), 64-74 (2018)
In situ STM imaging of individual molecules in two-component self-assembled monolayers of 3-mercaptopropionic acid and 1-decanethiol on Au (111).
Sawaguchi T, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 496(1-2), 50-60 (2001)
Gwinner, M. C.; Khodabakhsh, S.; Giessen, H.; Sirringhaus, H.
Chemistry of Materials, 21, 4425-4433 (2009)
Thiol self-assemble layer as inhibitor to protect B10 from seawater corrosion.
Xu F, et al.
Progress in Organic Coatings, 97(1), 82-90 (2016)