Documenti fondamentali
549231
Sigma-Aldrich
3-Ethoxythiophenol
97%
Scegli un formato
1 G
107,00 €
5 G
235,90 €
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
107,00 €
5 G
235,90 €
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC6H4SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5706 (lit.)
P. ebollizione
238-239 °C (lit.)
Densità
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1cccc(S)c1
InChI
1S/C8H10OS/c1-2-9-7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,10H,2H2,1H3
RTJMJGJLVSKSEB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-ethoxythiophenol (ETP) ) is a thiol derivative.
Applicazioni
3-ethoxythiophenol (ETP) ) may be used to functionalize gold nanoparticles for developing:
  • Partially selective gold nanoparticle chemiresistor sensors for the quantification of benzene, toluene, ethylbenzene, p-xylene and naphthalene (BTEXN) in water samples[1]
  • Flexible and tunable sensor based on monolayer-capped nanoparticles (MCNPs), with potential application in e-skin devices.[2]
  • gold nanoparticle-based flexible sensor array[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Self-Healable Sensors Based Nanoparticles for Detecting Physiological Markers via Skin and Breath: Toward Disease Prevention via Wearable Devices.
Jin H, et al.
Nano Letters, 16(7), 4194-4202 (2016)
Tunable touch sensor and combined sensing platform: Toward nanoparticle-based electronic skin.
Segev-Bar M, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 5(12), 5531-5541 (2013)
J S Cooper et al.
The Analyst, 140(9), 3233-3238 (2015-03-15)
Partially selective gold nanoparticle sensors have the sensitivity and selectivity to discriminate and quantify benzene, toluene, ethylbenzene, p-xylene and naphthalene (BTEXN) at concentrations relevant to the US Environmental Protection Agency. In this paper we demonstrate that gold nanoparticle chemiresistors can