87193
1-Tetradecanethiol
≥98.0% (GC)
Scegli un formato
40,18 €
Prezzo di listino57,40 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
40,18 €
Prezzo di listino57,40 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.461
Densità
0.846 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C14H30S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
GEKDEMKPCKTKEC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.