Documenti fondamentali
D149675
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethylbenzophenone
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3COC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
crystals
Punto di fusione
45-47 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1C)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O/c1-11-8-9-14(10-12(11)2)15(16)13-6-4-3-5-7-13/h3-10H,1-2H3
JENOLWCGNVWTJN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)