128465
Glyoxal solution
40 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Ethanedial, Oxalaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
18 mmHg ( 20 °C)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
545 °F
Concentrazione
40 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.4087
Solubilità
water: soluble(lit.)
Densità
1.265 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[H]C(=O)C([H])=O
InChI
1S/C2H2O2/c3-1-2-4/h1-2H
LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?