Documenti fondamentali
CLS396570
Pyrex® aseptic filling bell
hose outlet O.D. 11.0 mm, O.D. × H 73 mm × 130 mm
Sinonimo/i:
Corning® 3965
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Il prodotto CLS396570 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Descrizione
for use with bottles
Produttore/marchio commerciale
Corning 3965-70
D.E. × alt.
73 mm × 130 mm
Diam. est. uscita tubo
11.0 mm
Descrizione generale
For aseptic filling of vessels. Rubber tubing is attached to the top of the tubulation while the receiving vessel is placed inside the bell.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)