Documenti fondamentali
SLW1541/22D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side socket
20000 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1541/22D
Scegli un formato
1 EA
587,00 €
587,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
587,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
587,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint side arm29/32
Produttore/marchio commerciale
1541/22D
SciLabware
Diametro corpo
288 mm
Alt. bottiglia
492 mm
Capacità
20000 mL
20000 mL
D.I. collo
59 mm
Descrizione generale
  • Complies with ISO 4796
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Unground top neck to accept rubber stoppers
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)