CLS210350
Pyrex® class A colored scale burette, with PTFE stopcock plug
volume 50 mL, accuracy: 0.05 mL
Sinonimo/i:
burettes, glass burettes, Corning® 2103
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
subdivision 0.10 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 2103-50
Campo di misura del volume
50 mL, accuracy: 0.05 mL
Volume
50 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)