Documenti fondamentali
Z551759
Sigma-Aldrich
Aldrich® graduated burette
volume 250 mL, subdivision, 1 mL
Scegli un formato
1 EA
794,00 €
794,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
794,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
794,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
subdivision 1 mL
Campo di misura del volume
250 mL
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)