Documenti fondamentali
BR23821
BRAND® compact automatic BLAUBRAND® burette, without support/clamp
volume 50 mL, accuracy: ±0.05 mL, with PE-LD bottle 1000 mL with pedestal, filling tube of PVC
Sinonimo/i:
Automatic Burettes, BLAUBRAND®, Burettes, Compact Automatic Burettes
Scegli un formato
1 EA
136,00 €
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
136,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear borosilicate glass 3.3 (burette tube with Schellbach stripe, grad. in blue)
Caratteristiche
class AS
subdivision 0.1 mL
PTFE stopcock with precision tip
with PE-LD bottle 1000 mL with pedestal, filling tube of PVC
Produttore/marchio commerciale
BRAND 23821
Campo di misura del volume
50 mL, accuracy: ±0.05 mL
Lungh. buretta
790 mm
Volume
50 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Class AS, DE-M marking Boro 3.3, detachable PTFE stopcock. DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex). All BLAUBRAND® automatic burettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Note legali
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)