Documenti fondamentali
CF0041
Sigma-Aldrich
Urea crosslinker – C4-arm, NHS ester (DSBU, BuUrBU)
Sinonimo/i:
1,1′-Bis(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl) 4,4′-(carbonyldiimino)bis[butanoate], Disuccinimidyldibutyric urea
Scegli un formato
50 MG
669,00 €
669,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
669,00 €
About This Item
Formula condensata:
C17H22N4O9
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161502
NACRES:
NA.22
669,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: cross-linking reagent
Stringa SMILE
N2(C(=O)CCC2=O)OC(=O)CCCNC(=O)NCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C17H22N4O9/c22-11-5-6-12(23)20(11)29-15(26)3-1-9-18-17(28)19-10-2-4-16(27)30-21-13(24)7-8-14(21)25/h1-10H2,(H2,18,19,28)
XZSQCCZQFXUQCY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
The ureido-4,4´-dibutyric acid bis(hydroxysuccinimide) ester, also known as DSBU or BuUrBU, is the longest version of MS-cleavable urea-based lysine-lysine reactive homobifunctional cross-linkers, featuring a C4-arm. At neutral or slightly basic pH, it irreversibly crosslinks the neighbouring lysine groups. The presence of the symmetrical urea moiety which is prone to collision-induced dissociation allows for the unambiguous distinguishing of crosslinks in tandem CID-MS experiments.
Note legali
Product of CF Plus Chemicals.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)