MABN1788
Anti-FMR1polyG Antibody, clone 9FM-1B7
ascites fluid, clone 9FM-1B7, from mouse
Sinonimo/i:
FMR1polyG, FMRpolyG, FMR1 RANT, FMR1 repeat-associated non-ATG-initiated translation, FMR1 repeat-associated non-AUG-initiated translation, Fragile X mental retardation protein 1 gene RANT
Scegli un formato
368,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
368,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9FM-1B7, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FRAXA(2477) , FRAXA(108684022)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected an exogenously expressed FMR1polyG EGFP fusion construct corresponding to 5′UTR of FMR1 with 50 CGG repeats (Buijsen, R.A., et al. (2014). Acta Neuropathol. Commun. 2:162).
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected an exogenously expressed FMR1polyG GFP fusion construct in transfected COS cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1