CAD6020
1-way stopcock
female Luer lock to female Luer lock
Scegli un formato
107,00 €
Scegli un formato
About This Item
107,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science 6020
Categorie correlate
Descrizione generale
- Made from nickel plated brass or stainless steel
- Tested to 45 psi water pressure
- High pressure stopcocks are rated to 290 psi
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)