Documenti fondamentali
S7521
Supelco
Liquid chromatography column fittings
Stopcock, 3-way Luer Lock (B)
Sinonimo/i:
polymeric adsorbent, 80-100 mesh
Scegli un formato
10 EA
109,00 €
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
109,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
for chromatography
tecniche
LPLC: suitable
Compatibilità
suitable for chromatography
Descrizione generale
Nylon stopcock features 3-way control with female Luer-Lock inlet and male Luer-Lock outlet ports.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What kind of material/plastic is this made up of?
    1 risposta
    1. Please refer to the photo of item (B) on the Product Detail Page below. Most of this valve (the white part) is made of nylon. The clear fitting on the outside of the male Luer tip (on the right side of the image) is polycarbonate.