Documenti fondamentali
C68601
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-propanethiol
98%
Sinonimo/i:
γ-Chloropropyl mercaptan, 3-Chloropropan-1-thiol, 3-Chloropropanethiol, 3-Chloropropyl mercaptan
Scegli un formato
5 G
139,00 €
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
139,00 €
About This Item
Formula condensata:
Cl(CH2)3SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.61
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4921 (lit.)
P. ebollizione
145.5 °C (lit.)
Densità
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
SCCCCl
InChI
1S/C3H7ClS/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2
TZCFWOHAWRIQGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Chloro-1-propanethiol is a sulfur-containingcompound used as a building block in organic synthesis.It acts as a nucleophilic reagent in SN2 reactions. [1] [2].
Applicazioni
  • Solution-Phase Hybrid Passivation: 3-Chloro-1-propanethiolis used in the passivation of quantum dots to enhance the performance of infrared-band gap quantum dot solar cells, suggesting significant improvements in efficiency and stability (Mahajan et al., 2020).
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
New ultrastable mesoporous adsorbent for the removal of mercury ions
De Canck, Els and Lapeire, et al.
Langmuir, 26, 10076-10083 (2010)
The Staudinger reaction with 2-imino-1, 3-thiaselenanes toward the synthesis of C4 spiro-$\beta$-lactams
Toyoda, Yosuke and Ninomiya, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 11, 2652-2659 (2013)
Arxel de León et al.
Journal of colloid and interface science, 456, 182-189 (2015-07-01)
The incorporation of gold nanoparticles in heterojunction solar cells is expected to increase the efficiency due to plasmon effects, but the literature studies are sometimes controversial. In this work, gold nanoparticles passivated with (Ph)n-(CH2)3SH (n=1, 2, 3) have been synthesized