Documenti fondamentali
192988
Sigma-Aldrich
3-Chloropropyl thiolacetate
technical grade, ≥90%
Scegli un formato
25 G
109,00 €
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
109,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3COS(CH2)3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.64
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
≥90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. ebollizione
83-84 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
thioester
Stringa SMILE
CC(=O)SCCCCl
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2-4H2,1H3
IOLUCUQNAZTKMN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Mechanism of formation of trimethylene oxide from 3-chloropropyl thiolacetate has been investigated[1].
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mechanism of Trimethylene Oxide Formation from 3-Chloropropyl Acetate.
Dittmer DC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(16), 4431-4435 (1957)