Documenti fondamentali
C41207
Sigma-Aldrich
2-Chloroethyl ethyl ether
99%
Sinonimo/i:
2-Ethoxyethyl chloride
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH2OCH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.57
Beilstein:
1731361
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. ebollizione
107 °C (lit.)
Densità
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCCCl
InChI
1S/C4H9ClO/c1-2-6-4-3-5/h2-4H2,1H3
GPTVQTPMFOLLOA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)