Documenti fondamentali
C25406
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzotrichloride
96%
Sinonimo/i:
α,α,α,2-Tetrachlorotoluene
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.92
Beilstein:
2046639
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.583 (lit.)
P. ebollizione
260-264 °C (lit.)
Punto di fusione
29-31 °C (lit.)
Densità
1.508 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C7H4Cl4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
MFHPYLFZSCSNST-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)