Documenti fondamentali
T56308
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzyl chloride
97%
Sinonimo/i:
α,2,6-Trichlorotoluene
Scegli un formato
25 G
35,40 €
35,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
35,40 €
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.47
Beilstein:
472282
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
35,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
P. ebollizione
117-119 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
36-39 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
LBOBESSDSGODDD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I Chu et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 19(2), 183-191 (1984-03-01)
Groups of 10 male and 10 female rats were fed alpha,alpha,alpha-, alpha,2,6- or 2,3,6- trichlorotoluene (TCT) in their diet at 0, 0.5, 5.0, 50 or 500 ppm for 28 days. Growth rate and food consumption were not affected by treatment.