26569
2-Chlorotrityl chloride
≥97.0% (AT)
Sinonimo/i:
Chloro(2-chlorophenyl)diphenylmethane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (AT)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
130-135 °C
Stringa SMILE
Clc1ccccc1C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H14Cl2/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
JFLSOKIMYBSASW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3