Documenti fondamentali
T7193
Sigma-Aldrich
Trizma® Pre-set crystals
BioPerformance Certified, pH 7.0, average Mw 154.8
Sinonimo/i:
Tris crystals
Scegli un formato
100 G
203,00 €
250 G
409,00 €
203,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
203,00 €
250 G
409,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
203,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
BioPerformance Certified
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 537.1
Stato
crystalline powder
PM
average Mw 154.8
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
DNase, RNase, Protease, NICKase, none detected
endotoxin, tested
total aerobic microbial count, tested
≤0.05 A290
≤0.5% water (Karl Fischer)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.00 (25 °C, 0.1 M)(lit.)
7.0
Intervallo di pH utile
7.0-9.0
Solubilità
water: 0.667 g/mL, clear, colorless
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Applicazioni
Dissolve in water to make a 0.1M solution. No pH adjustment is necessary. Guaranteed accuracy: ±0.1 pH units.
Tris has a significant temperature coefficient, so select the mixture to give the desired final pH at the desired temperature.
From 5 °C to 25 °C, the pH decreases an average of 0.03 pH units per °C.
From 25 °C to 37 °C, the pH decreases an average of 0.025 pH units per °C.
If a different concentration is desired, note that there is a concentration effect on the pH of the solution.
The product is cell culture tested. It is also tested for low endotoxin levels and analyzed for the absence of nucleases and proteases.
Altre note
This product is a pre-mixed combination of Trizma base and Trizma HCl that can be used to prepare a common pH value for Tris buffer.
Certain pH electrodes do not give accurate results with Tris buffers.
Nota sulla preparazione
Trizma solutions can be autoclaved.
Note legali
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.