BR781312
BRAND® PCR tubes
capacity 0.5 mL, yellow tube, individual, attached flat cap
Sinonimo/i:
PCR, PCR Tubes, Tubes
Scegli un formato
55,10 €
Scegli un formato
About This Item
55,10 €
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom
flat cap
polypropylene cap
polypropylene tube
yellow cap
yellow tube
Descrizione
thin-walled
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
individual, attached flat cap
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781312
tecniche
PCR: suitable
Capacità
0.5 mL
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Thin walls for rapid heat transfer
- Tightly closing covers protect samples against evaporation
- Colors available for easy identification of samples
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)