Documenti fondamentali
Z374903
Sigma-Aldrich
PCR multiwell plates
96 well plate for PCR
Sinonimo/i:
96 mulitwell PCR plate, 96 well PCR microplate, 96 well PCR plate, 96 well microtiter plate
Scegli un formato
25 EA
167,00 €
167,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EA
167,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.22
167,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless polypropylene
colorless wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
plate format: 96 well standard
Confezionamento
case of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Sorenson 2633
tecniche
PCR: suitable
Misura
96 well
Volume massimo del pozzetto
300 μm
Volume d’esercizio
200 μL
Compatibilità
suitable for (PCR, RT-PCR or DNA purification applications)
applicazioni
agriculture
Descrizione generale
A rigid top plate (included) minimizes plate distortion, assures a dependable fit with the PCR thermal cycler, and allows for a leak-proof seal with micro-mats or cap strips. Each well has a maximum capacity of 200 μL.
Caratteristiche e vantaggi
  • Virgin polypropylene
  • Fully autoclavable
  • Certified DNase- and RNase-free
  • Wells have thin walls for rapid temperature equilibration and reduced cycle time
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Reverse transcription (RT) is the process of converting RNA to cDNA using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs.
Hot Start dNTPs block DNA polymerase until heat activation, enhancing PCR specificity.
Method for amplification of DNA from damaged DNA sources. Particularly useful for DNA extracted from old samples.
Standard qPCR protocol with up to four detection probes at specified concentrations, simplifying reaction setup with LuminoCt ReadyMix.
Vedi tutto