BR781300
BRAND® PCR tubes
capacity 0.2 mL, colorless tube, individual, attached domed cap
Sinonimo/i:
PCR, PCR Tubes, Tubes
Prodotti consigliati
Materiali
colorless cap
colorless tube
conical bottom
domed cap
polypropylene cap
polypropylene tube
Descrizione
thin-walled
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
individual, attached domed cap
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781300
tecniche
PCR: suitable
Capacità
0.2 mL
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Thin walls for rapid heat transfer
- Tightly closing covers protect samples against evaporation
- Colors available for easy identification of samples
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)