Documenti fondamentali
BR780750
BRAND® micro tube with bulk screw cap and silicone sealing
capacity 0.5 mL, self-standing bottom, sterile
Sinonimo/i:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
Scegli un formato
500 EA
182,00 €
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EA
182,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.11
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless tube
polyethylene cap
polypropylene tube
self-standing bottom
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RNase and DNase free
graduations: no
Confezionamento
pack of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 780750
Capacità
0.5 mL
Diam. tubo
13 mm
Descrizione generale
The cover thread (PP) and reaction tube (PP) are perfectly matched, and in combination with the silicone seal offer reliable protection against liquid leakage or penetration. Sterile reaction tubes are delivered with attached screw-on covers.
Caratteristiche e vantaggi
  • With matte label field
  • Application: -196 °C to 121 °C
  • Sterility/SAL (Sterility Assurance Level) 10-3
  • BIO-CERT® PCR QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and PCR-Inhibitors
Note legali
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)