Documenti fondamentali
Z637424
BRAND® PP microtube, attached screw cap with silicone seal
capacity 1.5 mL, graduations, up to 1 mL, conical bottom
Sinonimo/i:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
Scegli un formato
1000 EA
218,00 €
218,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
218,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.43
218,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless cap
colorless tube
conical bottom tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
screw top cap (with seal)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations up to 1 mL
Confezionamento
pack of 1,000 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 780712
Parametri
-196-121 °C temp. range
tecniche
PCR: suitable
Capacità
1.5 mL
Diam. tubo
13 mm
Descrizione generale
With frosted marking area. Available separately: colored cap inserts (PP) for identification.
Applicazioni
BRAND® PP microtube, attached screw cap with silicone seal is suitable for storing gaseous liquid nitrogen.
Caratteristiche e vantaggi
BRAND® PP microtube, attached screw cap with silicone seal has the following features and benefits:
  • The attached cover avoids contamination due to the exchange of cover.
  • The silicone ring in the cover gives an optimum seal and avoids the reaction tube coming in contact with the contents of the tube.
  • Contains a matte label field.
  • Optimal temperature: -196 °C to 121 °C
  • Autoclave-friendly
Altre note
BR780712 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)