Documenti fondamentali
BR780701
BRAND® micro tube with attached screw cap and sealing cone
capacity 1.5 mL, self-standing bottom, non-sterile
Sinonimo/i:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
Scegli un formato
1000 EA
142,00 €
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
142,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.11
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
colorless cap
colorless tube
polyethylene cap
polypropylene tube
screw top cap
self-standing bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
pack of 1000
Produttore/marchio commerciale
BRAND 780701
Capacità
1.5 mL
Diam. tubo
13 mm
Descrizione generale
BRAND reaction tubes with attached cover (PE) reduce the danger of contamination or mistakes due to mixing up covers. The sealing cone of the cover lies seamlessly against the interior of the tube, preventing the contents from coming into contact with the thread.Application: -90 °C to +100 °CAttached covers are suitable for colored cover inserts. BIO-CERT® PCR QUALITY: Free of human DNA, RNase, DNase, Pyrogens and PCR-Inhibitors
Note legali
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)