BR780704
BRAND® micro tube with attached screw cap and sealing cone
capacity 2 mL, conical bottom, non-sterile
Sinonimo/i:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polyethylene cap
polypropylene tube
screw top cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 780704
Capacità
2 mL
Diam. tubo
13 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)