AXYSCT150CS
Screw cap tube
size 1.5 mL, clear, pkg of 8x500caps/cs, sterile
Sinonimo/i:
Tube with Screw Cap
Scegli un formato
2.120,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.120,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom tube
screw top cap
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Axygen Inc SCT-150-C-S
Corning
Confezionamento
pkg of 8x500caps/cs
Parametri
20000 × g max. RCF
Misura
1.5 mL
Colore
clear
clear
Raccordi
cap (screw cap)
Compatibilità
suitable for (centrifugation)
Descrizione generale
- Axygen® microcentrifuge tube features a screw cap for an efficient seal.
- The screw cap O-rings protects sample from spilling, cross-contamination and evaporation.
- The tubes are free of RNase-/DNase and nonpyrogenic.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)