BR780703
BRAND® micro tube with attached screw cap and sealing cone
capacity 2 mL, self-standing bottom, non-sterile
Sinonimo/i:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
Scegli un formato
142,00 €
Scegli un formato
About This Item
142,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
colorless cap
colorless tube
polyethylene cap
polypropylene tube
screw top cap
self-standing bottom
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 780703
Capacità
2 mL
Diam. tubo
13 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)