Documenti fondamentali
BR452215
BRAND® Inoculation loop with needle, disposable
volume 1+10 μL, yellow
Sinonimo/i:
Inoculation loops
Scegli un formato
1000 EA
79,40 €
79,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
79,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
42142523
NACRES:
NB.22
79,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polystyrene
yellow
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Confezionamento
pack of 1000 ea
pkg of 8000 ea (400 bags of 20)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 452215
Volume
1+10 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
For inoculation of nutrient media. Available either with loop at one end and needle at the other or loops at both ends. High flexibility permits gentle streaking without damaging the nutrient surface. γ-ray sterilized.
Caratteristiche e vantaggi
  • Sterile (SAL 10-6)
  • High flexibility for agar-saving smears
  • Usable at both ends
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Spreader L-Shape, sterile, pack of 500 (total)
HS8171B
Spreader