BR148030
BRAND® PP powder funnel short wide stem
top diam. 100 mm, bottom diam. 25 mm
Sinonimo/i:
Funnels, Powder funnels
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 148030
Diam. alla base
25 mm
Diametro sommità
100 mm
Caratteristiche e vantaggi
- BRAND® powder funnel is ideal for transfering powders.
- Made from break-resistant polypropylene, these general lab use funnels include a short wide stem that facilitates optimal filtration.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)