BR146519
BRAND® glass powder funnel short wide stem
top diam. 100 mm, bottom diam. 25 mm
Sinonimo/i:
Funnels, Power funnels
Scegli un formato
13,60 €
Scegli un formato
About This Item
13,60 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 146519
Diam. alla base
25 mm
Diametro sommità
100 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- BRAND® borosilicate glass powder funnel is best suited for transferring powders.
- These general lab use funnels include ground and fire-polished upper rim.
- Features a short, wide stem that facilitates optimal filtration.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)