Documenti fondamentali
Z420042
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 150 mm
Scegli un formato
4 EA
40,10 €
40,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EA
40,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
40,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H14660-0150
Lungh. stelo
25 mm
D.E. stelo
29 mm
D.I. sommità
150 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. Do the Scienceware® brand polypropylene products contain any leachable material?
    1 risposta
    1. Although Bel-Art does not specifically test their Scienceware® brand polypropylene products, they have no evidence of any problems with leachable material in the polypropylene.
      Utile?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.