Documenti
Z420034
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 100 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H14660-0100
Lungh. stelo
25 mm
D.E. stelo
21 mm
D.I. sommità
100 mm
D.E. sommità
105 mm
Descrizione generale
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP