BR23882
BRAND® support for compact automatic burette
polypropylene base, size 210 mm × 55 mm
Sinonimo/i:
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
Scegli un formato
106,00 €
Scegli un formato
About This Item
106,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene base
stainless steel rod
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 23882
Dimens. base
210 mm × 155 mm
Dimensioni barra
505 mm × 12 mm
Misura
210 mm × 55 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)