BR23811
BRAND® compact automatic SILBERBRAND burette, without support/clamp
volume 50 mL, with LDPE bottle and PVC filling tube
Sinonimo/i:
Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
Scegli un formato
119,00 €
Scegli un formato
About This Item
119,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
AR-Glass
Produttore/marchio commerciale
BRAND 23811
Campo di misura del volume
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
Volume
50 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)