Z323810
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Pellet pattern
volume 25 mL, amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
Scegli un formato
311,00 €
Scegli un formato
About This Item
311,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
amber borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
subdivision 0.1 mL
Produttore/marchio commerciale
BRAND 22336
Campo di misura del volume
25 mL
Volume
25 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Automatic zeroing. 25 mL burettes: reduced distance between sub-division marks.
Tolerances according to Class B, DIN EN ISO 385. 50 mL according to DIN EN ISO 385, Class B.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)