B50805
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene
suitable for scintillation, 98%
Sinonimo/i:
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene, 2,2′-p-Phenylene-bis(5-phenyloxazole), Di(phenyl-5-oxazolyl-2)-1,4-benzene, POPOP
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
242-246 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for scintillation
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccc(cc3)-c4ncc(o4)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2O2/c1-3-7-17(8-4-1)21-15-25-23(27-21)19-11-13-20(14-12-19)24-26-16-22(28-24)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
MASVCBBIUQRUKL-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?