Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 107,00 € |
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 203,00 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 357,00 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1350,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H16N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.40
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-304-6
Beilstein/REAXYS Number:
325741
MDL number:
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiproduct line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
mp
242-246 °C (lit.)
suitability
suitable for scintillation
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccc(cc3)-c4ncc(o4)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2O2/c1-3-7-17(8-4-1)21-15-25-23(27-21)19-11-13-20(14-12-19)24-26-16-22(28-24)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
InChI key
MASVCBBIUQRUKL-UHFFFAOYSA-N
General description
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl) benzene, also known as POPOP, is a well-known scintillation luminophore. It is an efficient fluorescent organic compound with high stokes shift. The POPOP dye is photostable in polar protic and polar aprotic solvents. The resulting photochemical quantum yield and the photodecomposition rate depend on the solvent′s electron affinity.
Application
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description BioReagent, suitable for scintillation | description 98% |
| mp 242-246 °C (lit.) | mp 110-115 °C |
| suitability suitable for scintillation | suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| product line BioReagent | product line - |
| form powder | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
![3,6-Bis(5-bromo-2-thienyl)-2,5-bis(2-hexyldecyl)-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione 98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/128/499/590a62c1-529b-42e2-96df-25659ec8c9e0/640/590a62c1-529b-42e2-96df-25659ec8c9e0.png)