Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 121,00 € |
500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 430,00 € |
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 821,00 € 697,85 € |
Informazioni su questo articolo
121,00 €
form
powder
Quality Segment
bp
360 °C (lit.)
mp
72-74 °C (lit.)
suitability
suitable for liquid scintillation spectrometry
functional group
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H11NO/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-16-15(17-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H
InChI key
CNRNYORZJGVOSY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- fluorography techniques for the detection of tritium, tritiated glycopeptides, and 35S labeled proteins.
- liquid scintillation cocktails as primary and secondary fluors.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for liquid scintillation spectrometry | description 99%, suitable for scintillation | description PEG average Mn 2,000, average Mn 5,000 (PBO) | description IgG fraction of antiserum, lyophilized powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| bp 360 °C (lit.) | bp 360 °C (lit.) | bp - | bp - |
| mp 72-74 °C (lit.) | mp 72-74 °C (lit.) | mp - | mp - |
| form powder | form powder | form solid | form lyophilized powder |
| suitability suitable for liquid scintillation spectrometry | suitability suitable for scintillation | suitability - | suitability - |
| functional group phenyl | functional group - | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Diphenyloxazole
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
386.6 - 393.8 °F - closed cup
flash_point_c
197 - 201 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?