Vai a
D41007
1,6-Dibromohexane
96%
Sinonimo/i:
Hexamethylene dibromide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
21,40 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
30,20 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
95,70 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Br(CH2)6Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.97
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-067-2
Beilstein/REAXYS Number:
1236322
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
21,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.507 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
mp
−2-2.5 °C (lit.)
density
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrCCCCCCBr
InChI
1S/C6H12Br2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
InChI key
SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
General description
1,6-Dibromohexane is classified as an alkyl halide compound and is useful as a versatile building block in the synthesis of diverse organic compounds.
Application
1,6-Dibromohexane is generally used to introduce C6 spacer in the molecular architecture. Some of the examples are:
  • Synthesis of solvent processable and conductive polyfluorene ionomers for alkaline fuel cell applications.
  • Synthesis of cross-linkable regioregular poly(3-(5-hexenyl)thiophene) (P3HNT) for stabilizing the film morphology in polymer photovoltaic cells.
  • Synthesis of pyrrolo-tetrathiafulvalene molecular bridge (6PTTF6) to study redox switching behavior of single molecules.
  • Synthesis of water-soluble thermoresponsive polylactides.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
144991D39800D63809
description
96%
description
97%
description
97%
description
98%
assay
96%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
crystals
form
liquid
mp
−2-2.5 °C (lit.)
mp
-
mp
25-27 °C (lit.)
mp
-
bp
243 °C (lit.)
bp
255 °C (lit.)
bp
160 °C/15 mmHg (lit.)
bp
87-90 °C/15 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.507 (lit.)
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4912 (lit.)
refractive index
n20/D 1.457 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,6-Dibromohexane
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf